Få mere at vide
4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 15119323 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15119323 10 g 10g
15139323 50 g 50g
15149323 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15119323 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450670100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 24589-77-3 | C7H9ClN2O2 | 188.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24589-77-3
Molekylær formel C7H9ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 188.61
MDL nummer MFCD00039073
InChI nøgle XHLQMKQBCHYRLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, p-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, benzoic acid, 4-hydrazino-, monohydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazinium chloride, p-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, ccris 7999, p-hydrazinobenzoic acid.hcl, 4-hydrazinobenzoic acid monohydrochloride
PubChem CID 90547
IUPAC navn 4-hydrazinylbenzoesyre;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NNC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Smeltepunkt 252.0°C to 254.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 188.61
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.