Få mere at vide
4-Hydrazinobenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 11421558
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421558 10 g 10g
11431558 50 g 50g
11441558 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13874.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 619-67-0 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-67-0
Molekylær formel C7H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.153
MDL nummer MFCD00007581
InChI nøgle PCNFLKVWBDNNOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydrazinobenzoic acid, p-hydrazinobenzoic acid, benzoic acid, 4-hydrazino, p-carboxyphenylhydrazine, 4-carboxyphenyl hydrazine, 4-carboxyphenylhydrazine, 4-hydrazino benzoic acid, benzoic acid, p-hydrazino, unii-b1r368je7o, ccris 7911
PubChem CID 12089
IUPAC navn 4-hydrazinylbenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydrazinobenzoic acid
Smeltepunkt ∼216°C (decomposition)
Mængde 10 g
Beilstein 387378
Formel vægt 152.15
Procent renhed 97%