Få mere at vide
4-Hydrazinobenzensulfonsyrehydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11440993
4-Hydrazinobenzensulfonsyrehydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021143
5 g, 5g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11440993
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13362.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 98-71-5 | C6H8N2O3S | 188.20 g/mol
4-Hydrazinobenzensulfonsyre bruges som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler, farvestoffer og anden organisk syntese. De har aktive anvendelser i organisk syntese til agrokemikalier, farmaceutiske produkter, fotografiske, varmestabilisatorer, polymerisationskatalysatorer, flammehæmmere, blæsemidler til plast, sprængstoffer og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydrazinobenzensulfonsyre bruges som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler, farvestoffer og anden organisk syntese. De har aktive anvendelser i organisk syntese til agrokemikalier, farmaceutiske produkter, fotografiske, varmestabilisatorer, polymerisationskatalysatorer, flammehæmmere, blæsemidler til plast, sprængstoffer og farvestoffer.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under normale forhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Opbevares i lukkede beholdere.Hygroskopisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-71-5
Molekylær formel C6H8N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 188.20
MDL nummer MFCD00025097
InChI nøgle IOMZCWUHFGMSEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydrazinobenzenesulfonic acid, phenylhydrazine-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-hydrazino, p-hydrazinobenzenesulfonic acid, p-sulfophenylhydrazine, 4-sulfophenylhydrazine, 4-hydrazinobenzenesulphonic acid, phenylhydrazinesulfonic acid, phenylhydrazine-p-sulfonic acid, sulfanilic acid, n-aminoVis mereVis mindre
PubChem CID 66825
IUPAC navn 4-hydrazinylbenzensulfonsyre
SMIL NNC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid hydrate
Smeltepunkt ∼286°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 514779
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,4773
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 188.20 (Anhydrous)
Procent renhed 98%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10250803 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/08/2024 ArtikelnummerA13362.06,A13362.14,A13362.22
PartinummerU29F017 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 ArtikelnummerA13362.06,A13362.14,A13362.22
PartinummerP30B012 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA13362.06,A13362.14,A13362.22
PartinummerI29Q013 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA13362.06,A13362.14,A13362.22
PartinummerW26D041 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA13362.06,A13362.14,A13362.22
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
4-Hydrazinobenzensulfonsyrehydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals >