Få mere at vide
4-hydrazinobenzensulfonsyrehydrat, 98%
Artikelnummer. 11440993
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440993 5 g 5g
11450993 25 g 25g
11460993 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440993 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13362.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-71-5 | C6H8N2O3S | 188,20 g/mol
4-Hydrazinobenzensulfonsyre bruges som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler, farvestoffer og anden organisk syntese. De har aktive anvendelser i organisk syntese til agrokemikalier, farmaceutiske produkter, fotografiske, varmestabilisatorer, polymerisationskatalysatorer, flammehæmmere, blæsemidler til plast, sprængstoffer og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydrazinobenzensulfonsyre bruges som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler, farvestoffer og anden organisk syntese. De har aktive anvendelser i organisk syntese til agrokemikalier, farmaceutiske produkter, fotografiske, varmestabilisatorer, polymerisationskatalysatorer, flammehæmmere, blæsemidler til plast, sprængstoffer og farvestoffer.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under normale forhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Opbevares i lukkede beholdere.Hygroskopisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-71-5
Molekylær formel C6H8N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 188.20
MDL nummer MFCD00025097
InChI nøgle IOMZCWUHFGMSEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydrazinobenzenesulfonic acid, phenylhydrazine-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-hydrazino, p-hydrazinobenzenesulfonic acid, p-sulfophenylhydrazine, 4-sulfophenylhydrazine, 4-hydrazinobenzenesulphonic acid, phenylhydrazinesulfonic acid, phenylhydrazine-p-sulfonic acid, sulfanilic acid, n-amino
PubChem CID 66825
IUPAC navn 4-hydrazinylbenzensulfonsyre
SMIL NNC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid hydrate
Smeltepunkt ∼286 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 514779
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,4773
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
Formel vægt 188,20 (Vandfri)
Procent renhed 98%