Få mere at vide
4-Hydrazinobenzensulfonsyre, hemihydrat, 98 %
Artikelnummer. 10434891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10434891 50 g Glasflaske 50g
10719911 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10434891 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 411780500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 854689-07-9 | C6H8N2O31/2H2O | 197,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 854689-07-9 , 98-71-5
Molekylær formel C6H8N2O31/2H2O
Molekylvægt (g/mol) 197.21
MDL nummer MFCD00480958
InChI nøgle OSOMMFVBTYFMBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydrazinylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-hydrazinobenzenesulfonic acid hydrate, phenylhydrazine-4-sulfonic acid hemihydrate, benzenesulfonic acid, 4-hydrazino-, monohydrate 9ci
PubChem CID 2849446
IUPAC navn 4-hydrazinylbenzensulfonsyre;hydrat
SMIL C1=CC(=CC=C1NN)S(=O)(=O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid, hemihydrate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 285.0°C
Farve Orange til gul
Tab ved tørring 4% to 5%
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Merck Index 14, 4773
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formel vægt 197.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid, hemihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.