Få mere at vide
4-Hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride, Maybridge™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride |
| CAS min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Lineær formel | NH2NHC6H4SO2NH2·HCl |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 223.68 |
| Procent renhed | 95% |