Få mere at vide
4-hexyloxybenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526982 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10526982 25 g Glasflaske 25g
10464705 5 g Glasflaske 5g
10665681 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10526982 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 411670250
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 5736-94-7
Molekylær formel C13H18O2
Molekylvægt (g/mol) 206.28
MDL nummer MFCD00016615
InChI nøgle GWXUVWKBVROFDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hexyloxy benzaldehyde, 4-hexyloxybenzaldehyde, 4-n-hexyloxybenzaldehyde, p-hexyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hexyloxy, benzaldehyde, p-hexyloxy, p-hexyloxy benzaldehyde, p-hexoxybenzaldehyde, 4-hexyloxbenzaldehyde, p-n-hexyloxybenzaldehyde
PubChem CID 79816
IUPAC navn 4-hexoxybenzaldehyd
SMIL CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hexyloxybenzaldehyde
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9920g/mL
Kogepunkt 166 °C (12,0 mmHg)
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5285 til 1,5325
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.992
Formel vægt 206.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hexyloxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.