Få mere at vide
4-hexylbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10163444
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10163444 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10163444 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09862DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hexylbenzoic acid
CAS 21643-38-9
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C13H18O2
Lineær formel CH3(CH2)4CH2C6H4COOH
MDL nummer MFCD00013997
Mængde 1 g
Synonym benzoic acid, 4-hexyl, 4-n-hexylbenzoic acid, p-hexylbenzoic acid, benzoic acid, p-hexyl, p-n-hexylbenzoic acid, 4n-hexylbenzoic acid, maybridge1_002028, para-n-hexyl benzoic acid, acmc-1chu5, ksc201s3p
InChI nøgle CPEPWESLFZVUEP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
IUPAC navn 4-hexylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 206.285
PubChem CID 30725
Formel vægt 206.28
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hexylbenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.