Få mere at vide
4-Hexylbenzoic acid, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10491851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10491851 2.5 g Glass bottle 2.5g
1 options
Artikelnummer. 10491851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 258880025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hexylbenzoic acid
Navn note 96%
CAS 21643-38-9
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 94°C to 99°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C13H18O2
Lineær formel CH3(CH2)4CH2C6H4COOH
MDL nummer MFCD00013997
Mængde 2.5 g
Synonym benzoic acid, 4-hexyl, 4-n-hexylbenzoic acid, p-hexylbenzoic acid, benzoic acid, p-hexyl, p-n-hexylbenzoic acid, 4n-hexylbenzoic acid, maybridge1_002028, para-n-hexyl benzoic acid, acmc-1chu5, ksc201s3p
InChI nøgle CPEPWESLFZVUEP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
IUPAC navn 4-hexylbenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 206.285
PubChem CID 30725
Formel vægt 206.28
Procent renhed ≥95%
Fysisk form Slightly Crystalline Powder or Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Hexylbenzoic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.