Få mere at vide
4-Hexen-3-one, 98%, trans-isomer >95%
Artikelnummer. 11307299
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307299 10 g 10g
11317299 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307299 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27445.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2497-21-4 | C6H10O | 98,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2497-21-4
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.15
MDL nummer MFCD00010631
InChI nøgle FEWIGMWODIRUJM-HYXAFXHYSA-N
Synonym 4-hexen-3-one, 2-hexen-4-one, 2-hexene-4-one, e-hex-4-en-3-one, 4-hexene-3-one, fema no. 3352, e-4-hexen-3-one, 4-hexen-3-one, predominantly trans, e-ch3ch=chc =o c2h5, trans-4-hexen-3-one
PubChem CID 5365811
IUPAC navn (4Z)-hex-4-en-3-on
SMIL CCC(=O)\C=C/C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hexen-3-one
Tæthed 0.858
Kogepunkt 135°C to 137°C
Flammepunkt 34°C (93°F)
Lugt Characteristic
Assay Procent Noter trans-isomer> 95 %
Brydningsindeks 1.44
Mængde 10 g
FN nummer UN1224
Formel vægt 98.15
Procent renhed 98%