Få mere at vide
4-Formylphenylboronic acid pinacol ester, 97%
Artikelnummer. 11986101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11986101 25 g 25g
11976101 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986101 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445040250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 128376-64-7 | C13H17BO3 | 232.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128376-64-7
Molekylær formel C13H17BO3
Molekylvægt (g/mol) 232.09
MDL nummer MFCD04972375
InChI nøgle DMBMXJJGPXADPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 4-formylphenylboronic acid pinacol ester, 4-formylbenzeneboronic acid, pinacol ester, 4-formylphenylboronic acid pinacolate, 4-formylphenylboronic acid pinacol cyclic ester, 4-formylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 4-formylbenzeneboronic acid pinacol ester, benzaldehyde, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-formylphenylboronic acid, pinacol cyclic ester
PubChem CID 2769536
IUPAC navn 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyd
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Formylphenylboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 59.0°C to 63.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 25 g
Formel vægt 232.09
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Formylphenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.