Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Formylphenoxyacetic acid |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Beige |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 180.16 |
| Show More |