Få mere at vide
4-Formylphenoxyeddikesyre, 98%
Artikelnummer. 11461708
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Conditionnement
11461708 250 g 250g
11441708 10 g 10g
11451708 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11461708 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13960.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 22042-71-3 | C9H7O4 | 179,15 g/mol
4-Formylphenoxyeddikesyre bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Formylphenoxyeddikesyre bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i
varm methanol med næsten gennemsigtighed.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22042-71-3
Molekylær formel C9H7O4
Molekylvægt (g/mol) 179.15
MDL nummer MFCD00016613
InChI nøgle OYNIIKHNXNPSAG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-formylphenoxyacetic acid, 4-formylphenoxy acetic acid, 2-4-formylphenoxy acetic acid, p-formylphenoxyacetic acid, acetic acid, 4-formylphenoxy, acetic acid, 2-4-formylphenoxy, p-formylphenoxy acetic acid, 4-carboxymethyloxy benzaldehyde, 4-formyl phenoxy acetic acid, 4-formylphenoxyactic acid
PubChem CID 89177
IUPAC navn 2-(4-formylphenoxy)eddikesyre
SMIL [O-]C(=O)COC1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 4-Formylphenoxyacetic acid
Smeltepunkt 193 °C til 198 °C
Mængde 250 g
Beilstein 779885
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i varm methanol næsten gennemsigtigt.
Formel vægt 180.16
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.