Få mere at vide
4-Formylphenoxyacetic acid, 98%
Artikelnummer. 11451708
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11451708
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13960.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 22042-71-3 | C9H7O4 | 179.15 g/mol
4-Formylphenoxyeddikesyre bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Formylphenoxyeddikesyre bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i
varm methanol med næsten gennemsigtighed.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22042-71-3
Molekylær formel C9H7O4
Molekylvægt (g/mol) 179.15
MDL nummer MFCD00016613
InChI nøgle OYNIIKHNXNPSAG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-formylphenoxyacetic acid, 4-formylphenoxy acetic acid, 2-4-formylphenoxy acetic acid, p-formylphenoxyacetic acid, acetic acid, 4-formylphenoxy, acetic acid, 2-4-formylphenoxy, p-formylphenoxy acetic acid, 4-carboxymethyloxy benzaldehyde, 4-formyl phenoxy acetic acid, 4-formylphenoxyactic acid
PubChem CID 89177
IUPAC navn 2-(4-formylphenoxy)eddikesyre
SMIL [O-]C(=O)COC1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Formylphenoxyacetic acid
Smeltepunkt 193°C to 198°C
Mængde 50 g
Beilstein 779885
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in hot methanol within almost transparency.
Formel vægt 180.16
Procent renhed 98%