Få mere at vide
4-Formylphenoxyeddikesyre, 98%
Artikelnummer. 11441708
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441708 10 g 10g
11451708 50 g 50g
11461708 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13960.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 22042-71-3 | C9H7O4 | 179,15 g/mol
4-Formylphenoxyeddikesyre bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Formylphenoxyeddikesyre bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i
varm methanol med næsten gennemsigtighed.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22042-71-3
Molekylær formel C9H7O4
Molekylvægt (g/mol) 179.15
MDL nummer MFCD00016613
InChI nøgle OYNIIKHNXNPSAG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-formylphenoxyacetic acid, 4-formylphenoxy acetic acid, 2-4-formylphenoxy acetic acid, p-formylphenoxyacetic acid, acetic acid, 4-formylphenoxy, acetic acid, 2-4-formylphenoxy, p-formylphenoxy acetic acid, 4-carboxymethyloxy benzaldehyde, 4-formyl phenoxy acetic acid, 4-formylphenoxyactic acid
PubChem CID 89177
IUPAC navn 2-(4-formylphenoxy)eddikesyre
SMIL [O-]C(=O)COC1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Formylphenoxyacetic acid
Smeltepunkt 193 °C til 198 °C
Mængde 10 g
Beilstein 779885
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i varm methanol næsten gennemsigtigt.
Formel vægt 180.16
Procent renhed 98%