Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-Formylnaphthalene-1-boronic acid, 95%
Artikelnummer. 15439907
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15439907 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15439907 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H53143.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Formylnaphthalene-1-boronic acid
CAS 332398-52-4
Smeltepunkt 230°C
Molekylær formel C11H9BO3
MDL nummer MFCD01632205
Mængde 250 mg
Synonym 4-formylnaphthalen-1-yl boronic acid, 4-formylnaphthalene-1-boronic acid, 4-formyl-1-naphthalene boronic acid, boronic acid, 4-formyl-1-naphthalenyl, boronic acid, b-4-formyl-1-naphthalenyl, acmc-209hzm, 4-formyl-1-naphthylboronic acid, 4-formyl-1-naphthaleneboronic acid, 4-formyl-1-naphtalene boronic acid, 4-formyl-1-naphthalenyl boronic acid
InChI nøgle KBHGTTWVFRLPRO-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C=O)C=C1
IUPAC navn (4-formylnaphthalen-1-yl)boronic acid
Molekylvægt (g/mol) 200.00
PubChem CID 2773424
Formel vægt 200
Procent renhed 95%