Få mere at vide
4-formylbenzenboronsyre pinacol ester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481289
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15481289 25 g 25g
15461289 1 g 1g
15471289 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481289 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64192.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 128376-64-7 | C13H17BO3 | 232.09 g/mol
En boronsyrebenzaldehydforbindelse til proteomforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En boronsyrebenzaldehydforbindelse til proteomikforskning.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128376-64-7
Molekylær formel C13H17BO3
Molekylvægt (g/mol) 232.09
MDL nummer MFCD04972375
InChI nøgle DMBMXJJGPXADPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 4-formylphenylboronic acid pinacol ester, 4-formylbenzeneboronic acid, pinacol ester, 4-formylphenylboronic acid pinacolate, 4-formylphenylboronic acid pinacol cyclic ester, 4-formylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 4-formylbenzeneboronic acid pinacol ester, benzaldehyde, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-formylphenylboronic acid, pinacol cyclic ester
PubChem CID 2769536
IUPAC navn 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyd
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 54°C to 59°C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 7704448
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 232.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk fast stof