Få mere at vide
4-Formylbenzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11430678
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430678 25 g 25g
11410678 1 g 1g
11420678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25199.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 87199-17-5 | C7H7BO3 | 149,94 g/mol
4-Formylbenzenboronsyre fungerer som et reagens, der bruges til palladium-katalyseret arylering Suzuki-Miyaura krydskobling i vand, kobber-medieret ligandfri aerob fluoralkylering af arylboronsyrer med fluoralkyliodider, ligandfri kobber-katalyseret arylering af arylboronsyre og ar-nitroboronsyre-katalyseret kobling af ar-nitroboronsyre. tre-komponent Hantzsch kondensationer, kobber-katalyserede nitreringer, oxidativ mono-spaltning af dialkener katalyseret af Trametes hirsuta, palladacyklus-katalyseret krydskobling af arylboronsyrer med carboxylsyreanhydrider eller acylchlorider, palladium-kryds-katalyseret reaktion og oxiderende katalyseret. Det fungerer som et reagens, der bruges til fremstilling af sensibilisatorer med dithiafulvenyl-enhed som elektrondonor til højeffektive farvestofsensibiliserede solceller, en ny proteinsyntesehæmmer, der er aktiv mod Gram-positive bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Formylbenzenboronsyre fungerer som et reagens, der anvendes til palladium-katalyseret arylering Suzuki-Miyaura krydskobling i vand, kobber-medieret ligandfri aerob fluoralkylering af arylboronsyrer med fluoralkyliodider, ligandfri kobber-katalyserede syreforbindelser med ar-niyltronsyre-koblinger, triethylamin-katalyserede tre-komponent Hantzsch-kondensationer, kobber-katalyserede nitreringer, oxidativ mono-spaltning af dialkener katalyseret af Trametes hirsuta, palladacyklus-katalyseret krydskobling af arylboronsyrer med carboxylsyreanhydrider eller palladium-a-oxidative krydskoblinger af katadiumchlorider, reaktioner. Det fungerer som et reagens, der bruges til fremstilling af sensibilisatorer med dithiafulvenyl-enhed som elektrondonor til højeffektive farvestofsensibiliserede solceller, en ny proteinsyntesehæmmer, der er aktiv mod Gram-positive bakterier.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87199-17-5
Molekylær formel C7H7BO3
Molekylvægt (g/mol) 149.94
MDL nummer MFCD00151823
InChI nøgle VXWBQOJISHAKKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formylphenyl boronic acid, 4-formylbenzeneboronic acid, 4-boronobenzaldehyde, boronic acid, 4-formylphenyl, boronic acid, b-4-formylphenyl, p-formylphenylboronic acid, 4-dihydroxyboryl benzaldehyde, 4-dihydroxyboranyl benzaldehyde, 4-benzaldehyde boronic acid, 4-formyl-phenylboronic acid
PubChem CID 591073
IUPAC navn (4-formylphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Formylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 260 °C til 266 °C
Mængde 25 g
Beilstein 3030770
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 149.94
Procent renhed 97%