Få mere at vide
4-Formyl-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471620
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471620 1 g 1g
15447645 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471620 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26988.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1072944-24-1
Molekylær formel C8H6BF3O3
Molekylvægt (g/mol) 217.938
MDL nummer MFCD09037498
InChI nøgle OQDHNEKEJVPVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formyl-3-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-formyl-3-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-formyl-3-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 5-borono-2-formylbenzotrifluoride, 4-borono-2-trifluoromethyl benzaldehyde, 3-trifluoromethyl-4-formylphenylboronic acid, acmc-2098oi, 4-formyl-3-trifluoromethyl phenyl boronicacid
PubChem CID 44755197
IUPAC navn [4-formyl-3-(trifluormethyl)phenyl]borsyre
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)C=O)C(F)(F)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Formyl-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 200°C to 202°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 217.94
Procent renhed 95%