Få mere at vide
(4-Formyl-3-methoxyphenyl)boronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Formyl-3-methoxyphenyl)boronic Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-8-4-7(9(11)12)3-2-6(8)5-10/h2-5,11-12H,1H3 |
| Formel vægt | 180.0594 |