Få mere at vide
4'-formyl(1,1'-biphenyl)-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10698535
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10698535 5 g 5g
10025222 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10698535 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01260DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 70916-98-2
Molekylær formel C14H10O3
Molekylvægt (g/mol) 226.23
MDL nummer MFCD03424613
InChI nøgle JCEAFZUEUSBESW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-formylphenyl benzoic acid, 4'-formylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-biphenyl-4'-formyl-carboxylic acid, 4'-formyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl, 4-biphenyl-4'-formyl-carboxylicacid, pubchem10282
PubChem CID 2794722
SMIL OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Formyl(1, 1'-biphenyl)-4-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
IUPAC navn 4'-formyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylsyre
Formel vægt 226.23
Procent renhed 97%