Få mere at vide
4'-formyl(1,1'-biphenyl)-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Formyl(1, 1'-biphenyl)-4-carboxylic acid |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| IUPAC navn | 4-(4-formylphenyl)benzoesyre |
| Formel vægt | 226.23 |
| Procent renhed | 97% |