Få mere at vide
4-Fluorotoluene, 99%
Artikelnummer. 11414173
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414173 500 g 500g
11404173 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414173 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10365.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 352-32-9 | C7H7F | 110.131 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352-32-9
Molekylær formel C7H7F
Molekylvægt (g/mol) 110.131
MDL nummer MFCD00000358
InChI nøgle WRWPPGUCZBJXKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorotoluene, p-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-4-methyl, p-fluoromethylbenzene, toluene, p-fluoro, 1-methyl-4-fluorobenzene, p-fluoromethyl benzene, unii-nud6wz1b8f, p-tolyl fluoride, para-fluorotoluene
PubChem CID 9603
IUPAC navn 1-fluor-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorotoluene
Smeltepunkt -56°C
Tæthed 1.001
Kogepunkt 115°C to 116°C
Flammepunkt 10°C (50°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.4685
Mængde 500 g
FN nummer UN2388
Beilstein 1362373
Merck Index 14,4180
Formel vægt 110.13
Procent renhed 99%