Få mere at vide
4-Fluorothiobenzamide, 97%
Artikelnummer. 15414777
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15414777 5 g 5g
15404777 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15414777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32093.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 22179-72-2 | C7H6FNS | 155.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22179-72-2
Molekylær formel C7H6FNS
Molekylvægt (g/mol) 155.19
MDL nummer MFCD01313285
InChI nøgle VQFOHZWOKJQOGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorothiobenzamide, 4-fluorobenzothioamide, 4-fluorobenzene-1-carbothioamide, 4-fluoro-1-benzenecarbothioamide, 4-fluoro-thiobenzamide, benzenecarbothioamide, 4-fluoro, amino 4-fluorophenyl methane-1-thione, p-fluorothiobenzamide, acmc-20amhq, 4-fluoro thiobenzamide
PubChem CID 737223
IUPAC navn 4-fluorbenzencarbothioamid
SMIL NC(=S)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorothiobenzamide
Smeltepunkt 146°C to 148°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 155.19
Procent renhed 97%