Få mere at vide
4-fluorstyren, 97%, stabiliseret
Artikelnummer. 10321084 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10321084 1 g Glasflaske 1g
10327780 10 g Glasflaske 10g
10493585 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10321084 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168340010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 405-99-2 | C8H7F | 122,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 405-99-2 , 98-29-3
Molekylær formel C8H7F
Molekylvægt (g/mol) 122.14
MDL nummer MFCD00000361
InChI nøgle JWVTWJNGILGLAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorostyrene, 1-fluoro-4-vinylbenzene, p-fluorostyrene, benzene, 1-ethenyl-4-fluoro, styrene, p-fluoro, para-fluorostyrene, 1-fluoro-4-vinyl-benzene, 4-fluoro-styrene, acmc-1cszp
PubChem CID 67883
IUPAC navn 1-ethenyl-4-fluorbenzen
SMIL C=CC1=CC=C(C=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorostyrene
Navn note Stabiliseret
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0240g/mL
Kogepunkt 145 °C til 148 °C
Flammepunkt 26 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHC6H4F
Brydningsindeks 1,5140 til 1,516
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.024
Stabilisator 0,1% tert.-butylkatechol
Formel vægt 122.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorostyrene, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.