Få mere at vide
4-Fluorstyren, 97+%, stab. med 0,1% 4-tert-butylcatechol
Beskrivelse
4-fluorstyren, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Holdes væk fra syrer, baser, oxidationsmidler, halogener.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorostyrene |
| Navn note | stabiliseret med 0,1% 4-tert-butylcatechol |
| Smeltepunkt | -36 °C |
| Tæthed | 1.024 |
| Kogepunkt | 145 °C til 148 °C |
| Flammepunkt | 26 °C (78 °F) |
| Lugt | Genkendelig |
| Brydningsindeks | 1.515 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Vis mere |