Få mere at vide
4-Fluorstyren, 97+%, stab. med 0,1% 4-tert-butylcatechol
Artikelnummer. 11374719
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374719 1 g 1g
11472487 5 g 5g
11482487 25 g 25g
11492487 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11374719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14775.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 405-99-2 | C8H7F | 122,142 g/mol
4-fluorstyren, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-fluorstyren, er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Holdes væk fra syrer, baser, oxidationsmidler, halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 405-99-2
Molekylær formel C8H7F
Molekylvægt (g/mol) 122.142
MDL nummer MFCD00000361
InChI nøgle JWVTWJNGILGLAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorostyrene, 1-fluoro-4-vinylbenzene, p-fluorostyrene, benzene, 1-ethenyl-4-fluoro, styrene, p-fluoro, para-fluorostyrene, 1-fluoro-4-vinyl-benzene, 4-fluoro-styrene, acmc-1cszp
PubChem CID 67883
IUPAC navn 1-ethenyl-4-fluorbenzen
SMIL C=CC1=CC=C(C=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorostyrene
Navn note stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Smeltepunkt -36°C
Tæthed 1.024
Kogepunkt 145°C to 148°C
Flammepunkt 26°C (78°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.515
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1634203
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 122.14
Procent renhed ≥97%