Få mere at vide
4-Fluorosalicylic acid, 98%
Artikelnummer. 11421577
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421577 1 g 1g
11431577 5 g 5g
11441577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24992.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 345-29-9 | C7H5FO3 | 156.11 g/mol
4-Fluorosalicylsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Fluorosalicylsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 345-29-9
Molekylær formel C7H5FO3
Molekylvægt (g/mol) 156.11
MDL nummer MFCD00153168
InChI nøgle TTZOLDXHOCCNMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorosalicylic acid, 4-fluorosalicyclic acid, 2-hydroxy-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-2-hydroxy-benzoic acid, fluorohydroxybenzoicacid5, benzoic acid, 4-fluoro-2-hydroxy, 4-fluorosalicylicacid, zlchem 109, pubchem3493
PubChem CID 67661
IUPAC navn 4-fluor-2-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(F)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorosalicylic acid
Smeltepunkt 186°C to 190°C
Mængde 1 g
Beilstein 2209124
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 156.11
Procent renhed 98%