Få mere at vide
4'-Fluorpropiofenon, 97+%
Artikelnummer. 11473317
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473317 50 g 50g
11463317 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16219.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 456-03-1 | C9H9FO | 152,168 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 456-03-1
Molekylær formel C9H9FO
Molekylvægt (g/mol) 152.168
MDL nummer MFCD00000356
InChI nøgle QIJNVLLXIIPXQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluoropropiophenone, 1-4-fluorophenyl propan-1-one, p-fluoropropiophenone, 4-fluoropropiophenone, ethyl 4-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl, propiophenone, 4'-fluoro, para-fluoropropiophenone, 1-4-fluorophenyl-1-propanone, 4;-fluoropropiophenone
PubChem CID 68004
IUPAC navn 1-(4-fluorphenyl)propan-1-on
SMIL CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Fluoropropiophenone
Tæthed 1.096
Kogepunkt 100 °C til 102 °C (22 mmHg)
Flammepunkt 76 °C (168 °F)
Brydningsindeks 1.5059
Mængde 50 g
Beilstein 1210310
Formel vægt 152.17
Procent renhed ≥97%