Få mere at vide
4-Fluorophthalonitrile, 98%
Artikelnummer. p-7026567
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11384719
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22624.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 65610-14-2 | C8H3FN2 | 146.124 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 65610-14-2
Molekylær formel C8H3FN2
Molekylvægt (g/mol) 146.124
MDL nummer MFCD00210430
InChI nøgle QQEKYCCJLSRLEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophthalonitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 4-fluoro, 4-fluorophthalodinitrile, 1,2-dicyano-4-fluorobenzene, 4-fluoro-phthalonitrile, 2-cyano-5-fluorobenzonitrile, 4-fluorophthalonitrle, pubchem4027, acmc-1bb7s
PubChem CID 103423
IUPAC navn 4-fluorobenzene-1,2-dicarbonitrile
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)C#N)C#N
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophthalonitrile
Smeltepunkt 100°C to 102°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Beilstein 2443236
Formel vægt 146.12
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado