Få mere at vide
4-Fluorophthalonitrile, 98%
Artikelnummer. 11485227
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485227 5 g 5g
11384719 250 mg 250mg
11475227 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11485227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22624.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 65610-14-2 | C8H3FN2 | 146.124 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65610-14-2
Molekylær formel C8H3FN2
Molekylvægt (g/mol) 146.124
MDL nummer MFCD00210430
InChI nøgle QQEKYCCJLSRLEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophthalonitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 4-fluoro, 4-fluorophthalodinitrile, 1,2-dicyano-4-fluorobenzene, 4-fluoro-phthalonitrile, 2-cyano-5-fluorobenzonitrile, 4-fluorophthalonitrle, pubchem4027, acmc-1bb7s
PubChem CID 103423
IUPAC navn 4-fluorbenzen-1,2-dicarbonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophthalonitrile
Smeltepunkt 100°C to 102°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2443236
Formel vægt 146.12
Procent renhed 98%