Få mere at vide
4-Fluorophthalic acid, 98%
Artikelnummer. 15484187
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15484187 1 g 1g
15494187 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31597.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 320-97-8 | C8H5FO4 | 184.12 g/mol
4-Fluorphthalsyre bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Fluorophthalsyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 320-97-8
Molekylær formel C8H5FO4
Molekylvægt (g/mol) 184.12
MDL nummer MFCD06208213
InChI nøgle OMCXTFVBNCFZMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-fluoro, 5-fluorophtalic acid, 5-fluorophthalic acid, 4-fluorobenzene-1,2-dioic acid, 3-fluorophthalicacid, pubchem1406, rarechem al bo 0829, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-fluoro
PubChem CID 15312
IUPAC navn 4-fluorphthalsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(F)C=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophthalic acid
Smeltepunkt 154°C to 158°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 184.12
Procent renhed 98%