Få mere at vide
4-Fluorophenylsulfonylacetonitril, 97%
Artikelnummer. 11438757
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438757 5 g 5g
11428757 1 g 1g
11448757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11438757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19916.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 32083-66-2 | C8H6FNO2S | 199,199 g/mol
4-Fluorophenylsulfonylacetonitril bruges til at fremstille 3-(4-fluor-benzensulfonyl)-thiophen-2-ylamin med [1,4]dithian-2,5-diol. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-fluorphenylsulfonylacetonitril bruges til at fremstille 3-(4-fluor-benzensulfonyl)-thiophen-2-ylamin med [1,4]dithian-2,5-diol. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32083-66-2
Molekylær formel C8H6FNO2S
Molekylvægt (g/mol) 199.199
MDL nummer MFCD00179339
InChI nøgle WBXJZTLPEMITJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzenesulfonyl acetonitrile, 2-4-fluorophenyl sulfonyl acetonitrile, 4-fluorobenzenesulphonyl acetonitrile, 4-fluorophenyl sulfonyl acetonitrile, 2-4-fluorobenzenesulfonyl acetonitrile, 4-fluorophenylsulfonylacetonitrile, 4-fluorobenzenesulfonylacetonitrile, 2-4-fluorophenyl sulfonylacetonitrile, 4-fluorophenylsulfonyl acetonitrile
PubChem CID 565732
IUPAC navn 2-(4-fluorphenyl)sulfonylacetonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1F)S(=O)(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenylsulfonylacetonitrile
Smeltepunkt 89 °C til 93 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 199.2
Procent renhed 97%