Få mere at vide
4-Fluorofenylhydrazin hydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 10570761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10570761 10 g Glasflaske 10g
10254770 25 g Glasflaske 25g
10195513 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10570761 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119590100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    573.14 DKK
    515.65 DKK / 10g
    Spare 57.49 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 823-85-8 | C6H8ClFN2 | 162,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 823-85-8
Molekylær formel C6H8ClFN2
Molekylvægt (g/mol) 162.59
MDL nummer MFCD00012942
InChI nøgle FEKUXLUOKFSMRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenylhydrazine hcl, 1-4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine hcl, p-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 4-fluorphenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine monohydrochloride, p-fluorophenylhydrazine hcl, hydrazine, 4-fluorophenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 69981
SMIL [H+].[Cl-].NNC1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 275 °C til 277 °C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4NHNH2·HCl
Mængde 10 g
Beilstein 15, I, 105
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
IUPAC navn (4-fluorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
Formel vægt 162.59
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.