Få mere at vide
4-Fluorofenylhydrazin hydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 11497507
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497507 5 g 5g
11407517 25 g 25g
11417517 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15624.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 823-85-8 | C6H8ClFN2 | 162,59 g/mol
4-Fluorophenylhydrazinhydrochlorid bruges som et kemisk mellemprodukt i lægemidler, især af tryptaminlægemidler, der anvendes til behandling af migræne og klyngehovedpine. Det bruges til at fremstille agrokemiske og andre kemikalier. Det bruges til at påvise sukkerarter og aldehyder i analytisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Fluorophenylhydrazinhydrochlorid anvendes som et kemisk mellemprodukt i lægemidler, især af tryptaminlægemidler, der anvendes til behandling af migræne og klyngehovedpine. Det bruges til at fremstille agrokemiske og andre kemikalier. Det bruges til at påvise sukkerarter og aldehyder i analytisk kemi.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 823-85-8
Molekylær formel C6H8ClFN2
Molekylvægt (g/mol) 162.59
MDL nummer MFCD00012942
InChI nøgle FEKUXLUOKFSMRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenylhydrazine hcl, 1-4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine hcl, p-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 4-fluorphenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine monohydrochloride, p-fluorophenylhydrazine hcl, hydrazine, 4-fluorophenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 69981
IUPAC navn (4-fluorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NNC1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼265 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 3627721
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 162.6
Procent renhed 98%