Få mere at vide
4-Fluorophenylglyoxal hydrat, 98%, tør vægtbasis.
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorophenylglyoxal hydrate |
| Smeltepunkt | 84 °C til 88 °C |
| Assay Procent Noter | (dry wt.) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2354778 |
| Formel vægt | 152.13 (Vandfri) |
| Procent renhed | 98% |