Få mere at vide
4-Fluorophenylglyoxal hydrat, 98%, tør vægtbasis.
Artikelnummer. 11359136
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359136 1 g 1g
11369136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20272.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 403-32-7 | C8H5FO2 | 152,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 403-32-7
Molekylær formel C8H5FO2
Molekylvægt (g/mol) 152.12
MDL nummer MFCD01733156
InChI nøgle IPWSCROFORAGJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl-2-oxoacetaldehyde, 4-fluorophenylglyoxal, benzeneacetaldehyde, 4-fluoro-alpha-oxo, 4-fluoro-phenyl-oxo-acetaldehyde, 4-fluoro-alpha-oxobenzeneacetaldehyde, 4-fluorophenyl oxo acetaldehyde, p-fluorophenylglyoxal, p-fluorophenyl glyoxal, 4-fluorophenyl glyoxal, 1-4-fluorophenyl glyoxal
PubChem CID 101249
IUPAC navn 2-(4-fluorphenyl)-2-oxoacetaldehyd
SMIL FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Smeltepunkt 84 °C til 88 °C
Assay Procent Noter (dry wt.)
Mængde 1 g
Beilstein 2354778
Formel vægt 152.13 (Vandfri)
Procent renhed 98%