Få mere at vide
4-Fluorophenylacetylen, 99%
Artikelnummer. 11386749
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386749 1 g 1g
15453437 5 g 5g
11396749 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11386749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26269.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 766-98-3 | C8H5F | 120,126 g/mol
Mellemprodukter af flydende krystaller. Som farmaceutiske mellemprodukter. Som organisk syntese mellemprodukter. Til vakuumaflejring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mellemprodukter af flydende krystaller. Som farmaceutiske mellemprodukter. Som organisk syntese mellemprodukter. Til vakuumaflejring.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, diethylether, acetone, dichlormethan, hexan og ethanol. Meget opløselig i toluen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, tungmetalpulver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-98-3
Molekylær formel C8H5F
Molekylvægt (g/mol) 120.126
MDL nummer MFCD00168823
InChI nøgle QXSWHQGIEKUBAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylacetylene, benzene, 1-ethynyl-4-fluoro, 1-ethynyl-4-fluoro-benzene, 4'-fluorophenyl acetylene, p-fluorophenyl acetylene, 4'-fluorophenylacetylene, pubchem16719, 4-fluorophenyl acetylene, 4-fluoro phenylacetylene
PubChem CID 522627
IUPAC navn 1-ethynyl-4-fluorbenzen
SMIL C#CC1=CC=C(C=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenylacetylene
Smeltepunkt 27°C to 28°C
Tæthed 1.048
Kogepunkt 55°C to 56°C (40 mmHg)
Flammepunkt 29°C (85°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.517
Mængde 1 g
FN nummer UN1325
Beilstein 1099285
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,diethyl ether,acetone,dichloromethane,hexane and ethanol. Highly soluble in toluene. Insoluble in water.
Formel vægt 120.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorophenylacetylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluorophenylacetylene