Få mere at vide
4-Fluorophenylacetyl chloride, 98%
Artikelnummer. 10177532 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10177532 1 g Glasflaske 1g
10013452 5 g Glasflaske 5g
10721145 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10177532 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376120010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 459-04-1 | C8H6ClFO | 172.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 459-04-1
Molekylær formel C8H6ClFO
Molekylvægt (g/mol) 172.58
MDL nummer MFCD00674181
InChI nøgle SIOJFYRPBYGHOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylacetyl chloride, 2-4-fluorophenyl acetyl chloride, 4-fluorophenylacetylchloride, 4-fluorobenzeneacetyl chloride, p-fluorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-fluoro, 2-4-fluorophenyl ethanoyl chloride, 4-fluoro phenylacetyl chloride, pubchem17517, acmc-1aivq
PubChem CID 3744988
IUPAC navn 2-(4-fluorphenyl)acetylchlorid
SMIL FC1=CC=C(CC(Cl)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenylacetyl chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.2590g/mL
Kogepunkt 60°C (8.0 mmHg)
Flammepunkt 107°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4CH2C(O)Cl
Brydningsindeks 1.5110 to 1.513
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.259
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 172.59
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorophenylacetyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.