Få mere at vide
4-Fluorophenylacetonitrile, 98+%
Artikelnummer. 11442457
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442457 100 g 100g
11422457 5 g 5g
11432457 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11442457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14290.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 459-22-3 | C8H6FN | 135.141 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 459-22-3
Molekylær formel C8H6FN
Molekylvægt (g/mol) 135.141
MDL nummer MFCD00001917
InChI nøgle JHQBLYITVCBGTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylacetonitrile, 4-fluorobenzyl cyanide, p-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-fluoro, 4-fluorobenzylcyanide, 4-fluorobenzeneacetonitrile, p-fluorophenylacetonitrile, 2-4-fluorophenyl acetonitrile, 4-fluorobenzylnitrile, acetonitrile, p-fluorophenyl
PubChem CID 68016
IUPAC navn 2-(4-fluorphenyl)acetonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1CC#N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenylacetonitrile
Tæthed 1.13
Kogepunkt 238°C
Flammepunkt 108°C (226°F)
Brydningsindeks 1.5002
Mængde 100 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1907764
Formel vægt 135.14
Procent renhed ≥98%