Få mere at vide
4-Fluorophenylacetonitrile, 98+%
Artikelnummer. 11422457
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422457 5 g 5g
11432457 25 g 25g
11442457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11422457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14290.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 459-22-3 | C8H6FN | 135.141 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 459-22-3
Molekylær formel C8H6FN
Molekylvægt (g/mol) 135.141
MDL nummer MFCD00001917
InChI nøgle JHQBLYITVCBGTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylacetonitrile, 4-fluorobenzyl cyanide, p-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-fluoro, 4-fluorobenzylcyanide, 4-fluorobenzeneacetonitrile, p-fluorophenylacetonitrile, 2-4-fluorophenyl acetonitrile, 4-fluorobenzylnitrile, acetonitrile, p-fluorophenyl
PubChem CID 68016
IUPAC navn 2-(4-fluorphenyl)acetonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1CC#N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenylacetonitrile
Tæthed 1.13
Kogepunkt 238°C
Flammepunkt 108°C (226°F)
Brydningsindeks 1.5002
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1907764
Formel vægt 135.14
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorophenylacetonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluorophenylacetonitrile