Få mere at vide
4-Fluorophenylacetic acid, 98%
Artikelnummer. 11433384
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433384 5 g 5g
11443384 25 g 25g
11453384 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433384 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10646.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 405-50-5 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
4-Fluorphenyleddikesyre bruges som mellemprodukt i fremstillingen af fluorerede anæstetika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Fluorophenyleddikesyre bruges som mellemprodukt i produktionen af fluorerede
anæstetika.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 405-50-5
Molekylær formel C8H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 154.14
MDL nummer MFCD00004343
InChI nøgle MGKPFALCNDRSQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylacetic acid, 2-4-fluorophenyl acetic acid, p-fluorophenylacetic acid, 4-fluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-fluoro, 4-fluorobenzeneacetic acid, p-fluorophenyl acetic acid, acetic acid, p-fluorophenyl, unii-s5yjv7caz1, 4-fluoro-phenyl-acetic acid
PubChem CID 9837
IUPAC navn 2-(4-fluorphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenylacetic acid
Smeltepunkt 81°C to 85°C
Kogepunkt 164°C (2 mmHg)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 972145
Merck Index 14,4177
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 154.14
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorophenylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluorophenylaceticacid