Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorophenyl sulfone |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 97,0 °C til 100,0 °C |
| Farve | Hvid til Brun |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (FC6H4)2SO2 |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |