Få mere at vide
4-Fluorophenylsulfon, 99%
Artikelnummer. 10654962 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10654962 25 g Glasflaske 25g
10656714 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10654962 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119620250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 383-29-9 | C12H8F2O2S | 254,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 383-29-9
Molekylær formel C12H8F2O2S
Molekylvægt (g/mol) 254.25
MDL nummer MFCD00000350
InChI nøgle PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenyl sulfone, bis p-fluorophenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbis fluorobenzene, bis 4-fluorophenyl sulfone, 4,4'-difluorodiphenyl sulfone, 4-fluorophenyl sulphone, 4-fluorophenylsulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-fluoro, 4,4'-difluorodiphenyl sulphone
PubChem CID 67842
IUPAC navn 1-fluor-4-(4-fluorphenyl)sulfonylbenzen
SMIL FC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenyl sulfone
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 97.0°C to 100.0°C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (FC6H4)2SO2
Mængde 25 g
Formel vægt 254.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller eller pulver