Få mere at vide
(4-fluorphenyl)methansulfonylchlorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride |
| CAS min % | 95.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 208.64 |
| Procent renhed | 95% |