Få mere at vide
(4-fluorphenyl)methansulfonylchlorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10014042
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10014042
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO07801DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 103360-04-9
Molekylær formel C7H6ClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 208.631
MDL nummer MFCD01631930
InChI nøgle UUQGWVIRPCRTSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-fluorobenzylsulfonyl chloride, 4-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-fluorophenyl methyl sulfonyl chloride, chloro 4-fluorophenyl methyl sulfone, 4-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methane sulfonyl chloride, pubchem10056
PubChem CID 2759108
IUPAC navn (4-fluorphenyl)methansulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 208.64
Procent renhed 95%