Få mere at vide
4-Fluorophenyl isothiocyanate, 98%
Artikelnummer. 11443017
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11443017
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15561.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1544-68-9 | C7H4FNS | 153.174 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1544-68-9
Molekylær formel C7H4FNS
Molekylvægt (g/mol) 153.174
MDL nummer MFCD00004809
InChI nøgle NFIUJHJMCQQYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenyl isothiocyanate, p-fluorophenyl isothiocyanate, benzene, 1-fluoro-4-isothiocyanato, 4-fluorophenylisothiocyanate, 1-fluoro-4-isothiocyanato-benzene, isothiocyanic acid, p-fluorophenyl ester, isothiocyanic acid 4-fluorophenyl ester, 4-fluorobenzenisothiocyanate, 4-fluoroisothiocyanatobenzene, pubchem5008
PubChem CID 15241
IUPAC navn 1-fluoro-4-isothiocyanatobenzene
SMIL C1=CC(=CC=C1N=C=S)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 24°C to 28°C
Tæthed 1.25
Kogepunkt 228°C
Flammepunkt 89°C (192°F)
Brydningsindeks 1.62
Mængde 25 g
FN nummer UN2923
Beilstein 636596
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 153.18
Procent renhed 98%