Få mere at vide
4-Fluorophenyl isothiocyanate, 98%
Artikelnummer. 11433017
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11433017
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15561.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1544-68-9 | C7H4FNS | 153.174 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1544-68-9
Molekylær formel C7H4FNS
Molekylvægt (g/mol) 153.174
MDL nummer MFCD00004809
InChI nøgle NFIUJHJMCQQYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenyl isothiocyanate, p-fluorophenyl isothiocyanate, benzene, 1-fluoro-4-isothiocyanato, 4-fluorophenylisothiocyanate, 1-fluoro-4-isothiocyanato-benzene, isothiocyanic acid, p-fluorophenyl ester, isothiocyanic acid 4-fluorophenyl ester, 4-fluorobenzenisothiocyanate, 4-fluoroisothiocyanatobenzene, pubchem5008
PubChem CID 15241
IUPAC navn 1-fluoro-4-isothiocyanatobenzene
SMIL C1=CC(=CC=C1N=C=S)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 24°C to 28°C
Tæthed 1.25
Kogepunkt 228°C
Flammepunkt 89°C (192°F)
Brydningsindeks 1.62
Mængde 5 g
FN nummer UN2923
Beilstein 636596
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 153.18
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorophenyl isothiocyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-Fluorophenyl isothiocyanate