Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorophenyl isocyanate |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.2060g/mL |
| Kogepunkt | 68 °C |
| Flammepunkt | 60 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Fluorophenyl isocyanate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .