Få mere at vide
4-Fluorophenyl isocyanate, 98+%
Artikelnummer. 11394719
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394719 1 g 1g
11424284 5 g 5g
11434284 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12576.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1195-45-5 | C7H4FNO | 137.113 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1195-45-5
Molekylær formel C7H4FNO
Molekylvægt (g/mol) 137.113
MDL nummer MFCD00002023
InChI nøgle DSVGFKBFFICWLZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70955
IUPAC navn 1-fluor-4-isocyanatobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1N=C=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenyl isocyanate
Kogepunkt 55°C to 56°C (8 mmHg)
Flammepunkt 52°C (125°F)
Lugt Pungent, Makes Eyes Water
Mængde 1 g
FN nummer UN3080
Beilstein 471609
Synonym 4-fluorophenyl isocyanate, 4-fluorophenylisocyanate, p-fluorophenyl isocyanate, benzene, 1-fluoro-4-isocyanato, isocyanic acid 4-fluorophenyl ester, 1-fluoro-4-isocyanato-benzene, benzene,1-fluoro-4-isocyanato, 4-fluorobenzenisocyanate, paragos 331046, timtec-bb sbb032971
Formel vægt 137.11
Procent renhed ≥98%